Merck
ENA413164801
Enamine
5-[2-(benzyloxy)phenyl]imidazolidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.3
MDL番号:
Iupac Name
5-(2-(benzyloxy)phenyl)-1H-imidazole-2,4-diol
Inchi Code
1S/C16H14N2O3/c19-15-14(17-16(20)18-15)12-8-4-5-9-13(12)21-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,19H,10H2,(H2,17,18,20)
InChI Key
DBDZUTJSXIXPKQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139258
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139258
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)