Merck
ENA410544073
Enamine
N2,N2-dimethylpyridine-2,3-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.18
MDL番号:
mp
59-60
Iupac Name
N~2~,N~2~-dimethyl-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10(2)7-6(8)4-3-5-9-7/h3-5H,8H2,1-2H3
InChI Key
IFJCSNNYWNTFDD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57889
Melting Point
59-60
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57889
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)