Merck
ENA410544052
Enamine
6-chloro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.61
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-N~2~-methyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4,10H,9H2,1H3
InChI Key
VDDRAMKPNRSSMG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45079
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45079
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)