Merck
ENA410543351
Enamine
5-tert-butyl-2,3-dihydro-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.27
MDL番号:
Iupac Name
5-tert-butylindoline
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-12(2,3)10-4-5-11-9(8-10)6-7-13-11/h4-5,8,13H,6-7H2,1-3H3
InChI Key
DCWWFXGCBMZVFC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140183
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140183