Merck
ENA410543288
Enamine
{4-[(2-fluorophenyl)methoxy]phenyl}methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.73
MDL番号:
mp
202-203
Iupac Name
(4-((2-fluorobenzyl)oxy)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H14FNO.ClH/c15-14-4-2-1-3-12(14)10-17-13-7-5-11(9-16)6-8-13;/h1-8H,9-10,16H2;1H
InChI Key
VCEAPZBMHGKMHI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140122
Melting Point
202-203
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140122
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)