Merck
ENA410543122
Enamine
ethyl 2-(3-chloropyridin-4-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.64
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (3-chloro-4-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-2-13-9(12)5-7-3-4-11-6-8(7)10/h3-4,6H,2,5H2,1H3
InChI Key
PKHJNDLCWFYFHP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139390
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139390