Merck
ENA410543097
Enamine
6-hydroxy-2-methoxypyrimidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.12
MDL番号:
Iupac Name
6-hydroxy-2-methoxy-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O4/c1-12-6-7-3(5(10)11)2-4(9)8-6/h2H,1H3,(H,10,11)(H,7,8,9)
InChI Key
ZXIMJWDECSGSPN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139282
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139282