Merck
ENA410543034
Enamine
2-cyano-3-phenylprop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.17
mp
178-181
Iupac Name
(Z)-2-cyano-3-phenylacrylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO2/c11-7-9(10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,(H,12,13)/b9-6-
InChI Key
CDUQMGQIHYISOP-TWGQIWQCSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00021
Melting Point
178-181
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00021