Merck
ENA410543019
Enamine
(5-bromo-1H-indol-2-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.55
MDL番号:
Iupac Name
(5-bromo-1H-indol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9BrN2.ClH/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-11)12-9;/h1-4,12H,5,11H2;1H
InChI Key
IRCSYMAPJRRIIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138902
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138902