Merck
ENA410542926
Enamine
5-bromo-1-ethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.08
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1-ethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8BrN3/c1-2-12-8-6(4-11-12)3-7(9)5-10-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
FYPGAFJOOQMJBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138555
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138555