Merck
ENA410542871
Enamine
2-(4-ethylpiperazin-1-yl)acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.69
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-ethylpiperazin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O2.ClH/c1-2-9-3-5-10(6-4-9)7-8(11)12;/h2-7H2,1H3,(H,11,12);1H
InChI Key
CVDVSNPNGGCQCB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138203
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138203
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)