Merck
ENA410542765
Enamine
3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-11-5-2-3-9(11)8-7-12-6-4-10-8/h2-3,5,8,10H,4,6-7H2,1H3
InChI Key
VQDSLKBTXFPOMG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137686
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137686
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)