Merck
ENA410542754
Enamine
3-amino-N-[2-(dimethylamino)ethyl]benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.33
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-N-[2-(dimethylamino)ethyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H17N3O2S/c1-13(2)7-6-12-16(14,15)10-5-3-4-9(11)8-10/h3-5,8,12H,6-7,11H2,1-2H3
InChI Key
YVGOHSSSSROEQY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137620
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137620