Merck
ENA410542642
Enamine
(3-bromothiophen-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.06
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
(3-bromo-2-thienyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H5BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-2,7H,3H2
InChI Key
IXULCOYQSDIBFO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136694
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136694
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)