Merck
ENA410542588
Enamine
2-(2-methyl-1-benzofuran-3-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-methylbenzofuran-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-7-9(6-11(12)13)8-4-2-3-5-10(8)14-7/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
QTNNBXQGXZPWOD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135063
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135063
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)