Merck
ENA410542553
Enamine
2-chloro-N-[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.7
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]propanamide
Inchi Code
1S/C12H12ClN3O/c1-8(13)12(17)16-10-4-2-9(3-5-10)11-6-14-7-15-11/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
InChI Key
IXYXTMLQFKAAED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133115
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133115
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)