Merck
ENA410542470
Enamine
5-amino-6-methylpyridine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.17
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-6-methyl-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-4-5(8)2-3-6(10-4)7(9)11/h2-3H,8H2,1H3,(H2,9,11)
InChI Key
LPDJXUUDOSPDTQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120843
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120843
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)