Merck
ENA410542459
Enamine
2-chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.59
MDL番号:
mp
109-111
Iupac Name
2-chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H6ClF2NO/c9-4-8(13)12-5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2,(H,12,13)
InChI Key
BGKVOCLZYDSHLA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01597
Melting Point
109-111
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01597