Merck
ENA410542344
Enamine
N-methoxy-N-methyl-3-(3,4,5-trifluorophenyl)prop-2-enamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.2
MDL番号:
Iupac Name
(E)-N-methoxy-N-methyl-3-(3,4,5-trifluorophenyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C11H10F3NO2/c1-15(17-2)10(16)4-3-7-5-8(12)11(14)9(13)6-7/h3-6H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
CTFHSKGFBONUET-ONEGZZNKSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137067
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137067