Merck
ENA408616229
Enamine
N-methyloxan-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.18
MDL番号:
Iupac Name
N-methyltetrahydro-2H-pyran-3-amine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7-6-3-2-4-8-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
CBPPRONALWRIKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139239
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139239
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)