Merck
ENA408616124
Enamine
bicyclo[2.2.1]heptan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.65
MDL番号:
Iupac Name
bicyclo[2.2.1]heptan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c8-7-3-1-6(5-7)2-4-7;/h6H,1-5,8H2;1H
InChI Key
WGHKYNDIOQMIQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133885
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133885
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)