Merck
ENA408616002
Enamine
[4-(prop-2-en-1-yloxy)phenyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.2
MDL番号:
Iupac Name
[4-(allyloxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-2-7-12-10-5-3-9(8-11)4-6-10/h2-6,11H,1,7-8H2
InChI Key
SZVHDGIHRNRTMW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136940
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136940