Merck
ENA408615979
Enamine
1-benzyl-3-iodo-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.1
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-3-iodo-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H9IN2/c11-10-6-7-13(12-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2
InChI Key
MOWNQEYFXDLQQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136890
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136890
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)