Merck
ENA408615951
Enamine
(4-fluorophenyl)(1H-imidazol-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.19
MDL番号:
Iupac Name
(4-fluorophenyl)(1H-imidazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H9FN2O/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(14)10-12-5-6-13-10/h1-6,9,14H,(H,12,13)
InChI Key
CYWKGWHVDWLNHV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136814
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136814
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)