Merck
ENA408615885
Enamine
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.15
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C6H9F3N2O/c7-6(8,9)4-11-2-1-10-3-5(11)12/h10H,1-4H2
InChI Key
MNFSDWBHKIHKIT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136574
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136574