Merck
ENA408615700
Enamine
ethyl 2-cyano-3-ethylpent-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.23
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-cyano-3-ethyl-2-pentenoate
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-4-8(5-2)9(7-11)10(12)13-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
OSEDKDYNLMQYJO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136013
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136013