Merck
ENA408615681
Enamine
5-chloro-6-(2,2-difluoroethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.59
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-6-(2,2-difluoroethoxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClF2NO3/c9-5-1-4(8(13)14)2-12-7(5)15-3-6(10)11/h1-2,6H,3H2,(H,13,14)
InChI Key
WLNVGQDPQPPZNY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135960
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135960
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)