Merck
ENA408615623
Enamine
2,2-dimethyl-3-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.26
MDL番号:
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-9(2,8-11)7-10-5-3-4-6-10/h11H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
OVTMCBIZTDPCGB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135770
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135770
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)