Merck
ENA408615492
Enamine
4-[(3-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitrile dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.22
MDL番号:
Iupac Name
4-((3-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzonitrile dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N3.2ClH/c1-11-9-16(7-6-15-11)10-13-4-2-12(8-14)3-5-13;;/h2-5,11,15H,6-7,9-10H2,1H3;2*1H
InChI Key
DDIYECWEHBUYCA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137183
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137183
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)