Merck
ENA408615409
Enamine
2-amino-3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.13
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3O2.2ClH/c1-5-3-6(2)11(10-5)4-7(9)8(12)13;;/h3,7H,4,9H2,1-2H3,(H,12,13);2*1H
InChI Key
SQRNUZZYLCGPMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136049
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136049