Merck
ENA405195427
Enamine
7-thia-2,5-diazatricyclo[6.4.0.0,2,6]dodeca-1(12),5,8,10-tetraen-11-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.26
MDL番号:
mp
201-204
Iupac Name
2,3-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]benzothiazol-6-amine
Inchi Code
1S/C9H9N3S/c10-6-1-2-8-7(5-6)12-4-3-11-9(12)13-8/h1-2,5H,3-4,10H2
InChI Key
HJCGGAYYNMECPO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44306
Melting Point
201-204
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44306
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)