Merck
ENA405194828
Enamine
({6-bromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}methyl)dimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.16
MDL番号:
Iupac Name
(6-bromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Inchi Code
1S/C11H14BrN3/c1-8-4-9(12)6-15-10(7-14(2)3)5-13-11(8)15/h4-6H,7H2,1-3H3
InChI Key
XHRBNWBLFYLWOZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135198
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135198