Merck
ENA405194792
Enamine
1-ethylpiperazin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-ethyl-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-2-8-4-3-7-5-6(8)9/h7H,2-5H2,1H3
InChI Key
SCGAVZGSIVHGPP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135078
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135078
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)