Merck
ENA405194700
Enamine
4-(2-methylpropyl)benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.3
MDL番号:
mp
84-85
Iupac Name
4-isobutylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H15NO2S/c1-8(2)7-9-3-5-10(6-4-9)14(11,12)13/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H2,11,12,13)
InChI Key
RMVGDCROLOGLIE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134835
Melting Point
84-85
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134835