Merck
ENA405194694
Enamine
3-tert-butyl-5-hydroxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
Iupac Name
3-tert-butyl-5-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-4-8(7-12)5-10(13)6-9/h4-7,13H,1-3H3
InChI Key
XTJJGRVUCJCFOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134828
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134828
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)