Merck
ENA405194629
Enamine
piperidine-3,4-dicarboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.63
MDL番号:
Iupac Name
piperidine-3,4-dicarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO4.ClH/c9-6(10)4-1-2-8-3-5(4)7(11)12;/h4-5,8H,1-3H2,(H,9,10)(H,11,12);1H
InChI Key
SHNZVKXTIGONTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134623
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134623