Merck
ENA405194627
Enamine
1-(3,4-dimethoxyphenyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.27
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H16O4/c1-16-10-5-4-9(8-11(10)17-2)13(12(14)15)6-3-7-13/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
DRZBWKSCHXEQIO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134614
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134614
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)