Merck
ENA405194594
Enamine
1-(2,2,2-trifluoroethoxy)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.12
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-propanol
Inchi Code
1S/C5H9F3O2/c1-4(9)2-10-3-5(6,7)8/h4,9H,2-3H2,1H3
InChI Key
YLLOMQJXZDDAGS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134513
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134513