Merck
ENA405194503
Enamine
1-bromo-2-(prop-1-en-2-yl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.07
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-isopropenylbenzene
Inchi Code
1S/C9H9Br/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-6H,1H2,2H3
InChI Key
XAJLFMOXQLPTIL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134223
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134223
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)