Merck
ENA405194271
Enamine
1-phenylpropane-1,3-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.22
MDL番号:
Iupac Name
1-phenyl-1,3-propanediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,10-11H2
InChI Key
PLDPCRJUQLPMNU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133488
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133488
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)