Merck
ENA405194255
Enamine
1-methoxypropan-2-yl methanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.21
MDL番号:
Iupac Name
1-methoxypropan-2-yl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C5H12O4S/c1-5(4-8-2)9-10(3,6)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
OFLUAKABUQZNOY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133457
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133457