Merck
ENA405193965
Enamine
5-amino-3,4-dihydro-2H-pyrrole-2-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.59
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-2,3-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2O2.ClH/c6-4-2-1-3(7-4)5(8)9;/h2-3,7H,1,6H2,(H,8,9);1H
InChI Key
BOHZWYWYZWFMJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134276
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134276