Merck
ENA402267899
Enamine
4-(difluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.18
MDL番号:
Iupac Name
4-(difluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12F2O2/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h5-7H,1-4H2,(H,11,12)
InChI Key
YYQCHCJHDZCDSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133527
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133527
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)