Merck
ENA402267842
Enamine
2-(3-bromophenyl)azetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.55
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-bromophenyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10BrN.ClH/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-11-9;/h1-3,6,9,11H,4-5H2;1H
InChI Key
LTPQPMVNKHTADW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133126
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133126
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)