Merck
ENA402267760
Enamine
tert-butyl N-[(thian-2-yl)methyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.36
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl ((tetrahydro-2H-thiopyran-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H21NO2S/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-9-6-4-5-7-15-9/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
YPNLOKNUKNZSGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129921
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129921
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)