Merck
ENA402267707
Enamine
3,3-dimethyl-2-(methylsulfanyl)butan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.28
MDL番号:
Iupac Name
3,3-dimethyl-2-(methylsulfanyl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C7H17NS/c1-7(2,3)6(5-8)9-4/h6H,5,8H2,1-4H3
InChI Key
XYKZQADASBMFQT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132598
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132598