Merck
ENA402267635
Enamine
ethyl 3-bromo-2-chlorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.52
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-bromo-2-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-2-13-9(12)6-4-3-5-7(10)8(6)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
FDVSBPVGYUMGND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132320
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132320
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)