Merck
ENA402267609
Enamine
4-(propan-2-yloxy)butan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.22
MDL番号:
Iupac Name
4-isopropoxy-1-butanamine
Inchi Code
1S/C7H17NO/c1-7(2)9-6-4-3-5-8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
InChI Key
CRGNMXJCFVVNLK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132273
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132273