Merck
ENA402267592
Enamine
1-(6-methylpyridin-2-yl)piperidine-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.27
MDL番号:
Iupac Name
1-(6-methyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c1-10-3-2-4-12(13-10)14-7-5-11(9-15)6-8-14/h2-4,9,11H,5-8H2,1H3
InChI Key
XBUHJHCKRPGPKB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132175
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132175