Merck
ENA402267589
Enamine
(1-cyanocyclopropyl)methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.2
MDL番号:
Iupac Name
(1-cyanocyclopropyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H8N2O2S/c6-3-5(1-2-5)4-10(7,8)9/h1-2,4H2,(H2,7,8,9)
InChI Key
PYZWTDCICGGQIN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129510
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129510